Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ graisse silicone pour robinet d'arrêt
Description
- Tubes de 35 g
- Cohérence entre -50° jusqu'à +150 °C
Spécification
Spécification
| Type de produit | Graisse du robinet |
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 35 g |
| Viscosité | Moyen |