Learn More
3M™ de dia. int.
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylate |
| Couleur | Gris |
| Type de produit | Ruban adhésif |
| À utiliser avec (application) | Pour les utilisations en intérieur et extérieur |
| Longueur (métrique) | 16,5 m |
| Largeur (métrique) | 19 mm |