Learn More
JP Selecta™ Lecteur de bande
Code produit 12143001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de longueur d’onde:
400 à 700 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de longueur d’onde unitSize
12143001 400 à 700 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12143001 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 4120013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mémoire de stockage pour jusqu’à 59 méthodes, notamment : Facteurs, étalons ou courbes d’étalonnage avec jusqu’à 10 étalonnages.
Lecteur de barrettes Reader M-2000
• Mémoire pour stocker jusqu'à 59 mesures, standard ou courbes d'étalonnage jusqu'à 10 points
• Grande capacité de calcul
• Caractéristiques
• Gamme de longueur d'onde: 400 à 700nm, par filtres interférentiels
• Bande passante 10 nm
• Filtre de 450nm inclus
• Gamme de lecture de -0,2 à 3,5 O.D
• Mémoire jusqu'à 59 mesures
• Possibilité de changer les points des courbes au niveau individuel
• Software: ABS
• Concentration et courbe polygonale jusqu'à 10 points
• Lecteur de bandes microtiter “Reader M-2000“
Spécification
Source lumineuse LED
Précision (photométrique) >1%
Profondeur (métrique) 28 cm
À utiliser avec (application) Diagnostic clinique, E.I.A., Vétérinaire, Contrôle qualité
Hauteur (métrique) 11 cm
Précision ±1 %
Gamme de longueur d’onde 400 à 700 nm
Largeur (métrique) 18 cm