Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointe conique
Code produit 10591885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
5 à 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Conditionnement
10591885 5 à 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10591885 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101148069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00€
    359.00€ / 1 pièces
    Économisez 172.00€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Type de produit Conique Microtip
Plage de volume (métrique) 5 à 20 ml
Diamètre (métrique) de la pointe 5 mm
Intensité Très élevée
Quantité d’emballage 1 de chaque