Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles à pointe conique et pointue
Code produit 11755348 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12,7cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11755348 12,7cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11755348 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0728904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des pointes fines pour un travail délicat et précis
  • Pinces brucelles en acier inox finement conçues
  • Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
  • La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
  • Anti-magnétiques, anti-acide et résistantes aux ac
Spécification
Type de pointe Conique, pointue
Longueur (impériale) 5 po
Matériau Fibre de carbone
Longueur (métrique) 12,7cm
Type de produit Pinces
Type Pinces brucelles douces et fortes