Learn More
Brady™ Distributeur de rouleaux
Code produit 11751925 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11751925 254 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751925 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 072412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    151.93€ / 1 pièces
    Économisez 28.07€
    15% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ce dérouleur de ruban adhésif distribue le ruban rapidement, en toute sécurité et efficacement. Le ruban se déroule facilement avec le pouce et la lame de sécurité en acier coupe rapidement et proprement.
  • Ce dérouleur de ruban adhésif peut contenir des rouleaux de ruban adhésif de 305 m de long et de 75 mm de large.
Spécification
Type de produit Distributeur de rouleaux
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 4 in
Profondeur (métrique) 101.6 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 101.6 x 254 x 304.80 mm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 254 mm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 304.8 mm
Description Distributeur de bande - permet de maintenir les rouleaux jusqu’à 305 m de long, avec une largeur de bande maximale de 75 mm
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection, étiquetage Lean et 5S
Quantité 1 de chaque