Learn More
Tapinarof, MedChemExpress
Code produit. 16494258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494258
Marque: Medchem Express HY109044
MedChemExpress Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tapinarof
CAS 79338-84-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18O2
Quantité 10 mg
Synonyme WBI-1001 Benvitimod GSK2894512
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (393.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(C)C)C(O)=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 254.32
Poids de la formule 254.32
Pourcentage de pureté 99.17%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.