Learn More
SI Analytics™ Adaptateur à filetage
Code produit 10614091 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrodes de 12 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10614091 Électrodes de 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10614091 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285215229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.80€
    52.00€ / 1 pièces
    Économisez 5.80€
    10% de réduction
En stock
Adaptateur à filetage SI Analytics™ pour utilisation avec des électrodes de diamètre de 12 mm.
  • NS 14,5
  • PTFE
  • Pour des électrodes de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrodes de 12 mm
Type Adaptateur à filetage