Learn More
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Description
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Taprenepag isopropyl |
| CAS | 1005549-94-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H28N4O5S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | PF-04217329 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 520.6 |
| Show More |