Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 10
Code produit 11470576 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 × 250 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11470576 10 × 250 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470576 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQS901K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1628.55€ / 2500 pièces
    Économisez 81.45€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour l’amplification de régions spécifiques d’ADN par PCR. MP Biomedicals Taq CORE Kit 10 fournit les enzymes, tampons et dNTP nécessaires à l’amplification, y compris le tampon (NH4)2SO4 qui a été rapporté
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Congeler à -20 °C
Forme Congelé
Quantité 10 × 250 unités
À utiliser avec (application) PCR standard