Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 25
Code produit 11427040 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 250 U
12 x 600 U
5 x 1 000 U
Conditionnement:
2500 unités
5000 unités
7200 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427040 12 x 600 U 7200 unités
11407040 5 x 1 000 U 5000 unités
11497030 10 x 250 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427040 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQK600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00€
    4145.40€ / 7200 unités
    Économisez 209.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
ADN polymérase Taq de 5 U/μl, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange de 25 mM de dNTP
Fourni avec des tampons de réaction standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 25 mM de dNTP. Stockage à -20°C
Quantité 12 x 600 U
À utiliser avec (application) PCR standard