Learn More
MP Biomedicals™ Taq ADN Pol
Product Code. 11487020 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 x 250 U
250U
missing translation for 'unitSize':
250 unités
2500 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11487020 250U 250 unités
11407030 10 x 250 U 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11487020 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 11EPTQD025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unités
    Économisez 9.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un ADN polymérase thermostable utilisé pour la PCR, la RT-PCR, le séquençage de l’ADN et le marquage de l’ADN.
TaqLa polymérase catalyse l’incorporation de dNTP, induite par les antigènes de l’oligonucléotide, dépendante du modèle d’ADN, dans des brins d’ADN libres. Il affiche à la fois les activités polymérase et exonucléase de 5' à 3'.
Définition de l’unité : une unité intégrera 10 nmoles de dNTP totaux dans l’ADN préjudiciable à l’acide en 30 minutes. 74 °C.
Taq polymérase catalyse l’incorporation de dNTP dépendante des modèles d’ADN et d’amorces d’oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires. Il affiche à la fois 5' à 3' activités en polymérase et en exonucléase.
Définition de l’unité : Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans l’ADN précipitable par acide en 30 min. à 74°C.
Specifications
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Description Taq ADN polymérase
Forme Liquide
Quantité 250U
À utiliser avec (application) PCR standard, RT-PCR, Séquençage, Marquage des acides nucléiques