Learn More
MP BIOMEDICALS ADN polymérase Taq
Code produit 11450486 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450486 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450486 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 11EPTQL025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unités
    Économisez 9.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La forme recombinante, pour les applications PCR générales, comprend un tampon d'incubation à chargement direct.
  • Taq Tampon de chargement direct de l'ADN polymérase.
  • Taq Conc. : 5 U/μL.
Notes d’application :
  • Taq L'ADN polymérase de Thermus aquaticus est une ADN polymérase thermostable utilisée pour la réaction en chaîne par polymérase (PCR) afin d'amplifier les séquences d'ADN.
Énoncé d’utilisation :
  • Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Principales applications :
  • Biologie moléculaire
  • PCR/Amplification
  • PCR
  • Synthèse d’ADNc
  • PCR en temps réel
  • Marquage de l’ADN
  • PCR courante
Spécification
Concentration 5 U/μL
Vitesse de réaction 30 min
Type de produit ADN polymérase
Quantité 50 μL