Learn More
MP Biomedicals™ Taq ADN polymérase (5U/μL)
Code produit 11450526 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000U
Conditionnement:
1000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450526 1000U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450526 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQL100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00€
    621.60€ / 1000 pièces
    Économisez 31.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Includes
Taq ADN polymérase, 5X tampon de chargement direct avec Mg, 25 mM MgCl2
Inclut un tampon de chargement direct pour le chargement de l’échantillon sur le gel d’agarose après amplification
TaqLa polymérase catalyse l’incorporation de dNTP, induite par les antigènes de l’oligonucléotide, dépendante du modèle d’ADN, dans des brins d’ADN libres. Il affiche à la fois les activités polymérase et exonucléase de 5' à 3'. Le tampon de charge directe 5X inclus contient un agent de densification et un colorant rouge violet qui permet de suivre la migration de l’échantillon pendant l’électrophorèse.
Définition de l’unité : une unité intégrera 10 nmoles de dNTP totaux dans l’ADN préjudiciable à l’acide en 30 minutes. 74 °C.
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Quantité 1000U
À utiliser avec (application) PCR standard, RT-PCR, Séquençage, Marquage des acides nucléiques
Comprend iTaq/i ADN polymérase, 5X tampon de chargement direct avec Mg, 25 mM MgClsub2/sub