Learn More
Abnova™ ADN polymérase Taq
Code produit 16072545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 unités
2500 unités
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16072545 2500 unités 2500 unités
16062545 1000 unités 1000 unités
16082545 500 unités 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16072545 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0010.2500Units
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Taq L'ADN polymérase catalyse la synthèse 5'-3' de l'ADN.
  • L’enzyme s’est avérée exempte d’activité d’exonucléase 3′-5′.
  • L’enzyme s’est avérée avoir un rendement d’amplification élevé et être stable à haute température.
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage À conserver à -20 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois dans des conditions de stockage appropriées.
Quantité 2500 unités
À utiliser avec (application) PCR standard
Tampon de stockage 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 %