Learn More
Cytiva Taq ADN polymérase (clonée)
Code produit 10371425 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 250 U
250U
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10371425 250U 1 pièce
10629275 10 x 250 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371425 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27079804
 Article restreint
En stock
Pour la PCR et les autres procédures nécessitant l’activité d’ADN polymérase à des températures élevées
Une unité incorpore 10 nmol de nucléotides totaux dans un matériau insoluble dans l'acide en 30 min à 70 °C dans un volume total de 50 μL.
  • Pureté : Exempte de nucléases non spécifiques détectables et Taq Activités d'endonucléases de restriction I
  • Concentration : 5000 unités/mL
  • Tests fonctionnels : Testé en PCR
  • Tampon de stockage : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), DTT 5 mM, EDTA 0,1 mM, glycérol 50 %, stabilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5000 U/mL
Contenu et stockage 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 et 500 mM de KCl. Stockage à -20°C
pH 7,5
Pureté ou qualité Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction Taq I.
Quantité 250U
À utiliser avec (application) PCR standard
Identifiant produit
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 1.6% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.6% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.