Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq, recombinante (1 U/μl)
Code produit 10180780 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 unités
Conditionnement:
500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10180780 500 unités 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180780 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0404
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la PCR de routine grâce à cette ADN polymérase très résistante à la chaleur.
Optimisez la PCR de routine grâce à cet ADN polymérase hautement thermostable.
L’ADN polymérase Thermo Scientific ™ Taq est un ADN polymérase hautement thermostable issu de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN, est dépourvue d’activité exonucléase (corrective) 3’→5’ détectable et possède une activité exonucléase 5’→3’ faible. De plus, l’ADN polymérase Taq comporte une activité désoxynucléotidyl transférase, qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq recombinant convient parfaitement à la PCR standard de gabarits 5 kb ou inférieurs.
Le Master Mix PCR est une solution concentrée 2X d’ADN polymérase Taq, contenant des dNTP et tous les composants requis pour la PCR, à l’exception du modèle d’ADN et des amorces. Cette formulation prémélangée permet d’économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution du nombre des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange est optimisé pour une PCR efficace et reproductible.
Points clés
  • Thermotestable : une demi-vie est supérieure à 40 minutes à 95°C
  • Génère des produits de PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
  • Fourni avec deux tampons Tampon Taq 10X avec KCI et tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet de réaliser la PCR à une large gamme de concentrations de magnésium et diminue l’amorçage non spécifique
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 500 μl d’ADN polymérase Taq (1 U/μl)
• 2 x 1,25 ml de Tampon Taq 10X avec KCI
• 2 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4
• 2 x 1,25 ml de MgCl2 25 mM
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit DN polymérase Taq (recombinante), 1 U/μl
Quantité 500 unités
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés