Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Code produit 11467020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2000U
600U
Conditionnement:
2000 unités
600 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467020 600U 600 unités
11477020 2000U 2000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467020 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQC060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    411.60€ / 600 unités
    Économisez 21.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Taq ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2
Fourni avec un tampons de réaction standard
Fourni avec 10X tampons d’incubation PCR QBiogene qui convient à une large gamme de conditions de réaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 15 U/μL
Quantité 600U
À utiliser avec (application) PCR standard
Comprend iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.