Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Code produit 11477020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2000U
600U
Conditionnement:
2000 unités
600 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477020 2000U 2000 unités
11467020 600U 600 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477020 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQC200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00€
    1164.45€ / 2000 pièces
    Économisez 60.55€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Includes
Taq ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2
Fourni avec un tampons de réaction standard
Fourni avec 10X tampons d’incubation PCR QBiogene qui convient à une large gamme de conditions de réaction.
Spécification
Concentration 15 U/μL
Quantité 2000U
À utiliser avec (application) PCR standard
Comprend iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.