Learn More
MP Biomedicals™ Vrac Taq Pol
Code produit 11467010 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 250 U
1000U
250U
3 x 250 U
5 x 1 000 U
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
750 unités
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467010 250U 250 unités
11497010 3 x 250 U 750 unités
11477010 1000U 1000 unités
11417020 10 x 250 U 250 unités
11487010 5 x 1 000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11467010 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQA025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unités
    Économisez 9.60€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications des sciences de la vie
  • Prêt pour le marquage CE IVD des applications cliniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Description Taq Pol Bulk
Quantité 250U
Comprend iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub
Usage exclusivement réservé à la recherche