Learn More
TaqMan™ Kit de synthèse cDNA micro-ARN avancé TaqMan™
Code produit 15451034 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451034 50 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15451034 Fournisseur TaqMan™ Code fournisseur A28007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    298.65€ / 1 kits
    Économisez 63.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit utilise une extension homopolymérique de poly-A 3' et une ligature 5' d’une séquence adaptatrice afin d’allonger les micro-ARN matures présents dans l’échantillon à chaque extrémité avant la transcription inverse.
Le kit de synthèse d’ADNc Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA utilise une chimie de transcription inverse (RT) universelle pour préparer le modèle d’ADNc destiné à une utilisation avec les dosages TaqMan™ Advanced miRNA pour la détection et l’évaluation quantitative de micro-ARN humains matures dans des échantillons biologiques.
Le kit de synthèse d’ADNc TaqMan Advanced miRNA utilise une extension homopolymérique de poly-A 3’ et une ligature 5’ d’une séquence adaptatrice afin d’allonger les micro-ARN matures présents dans l’échantillon à chaque extrémité avant la transcription inverse. Les amorces RT universelles reconnaissent les séquences universelles présentes aux deux extrémités prolongées 5’ et 3’ des micro-ARN matures. Tous les micro-ARN matures de l’échantillon subissent une transcription inverse en ADNc.
Afin d’améliorer la détection des cibles de micro-ARN à faible expression, l’ADNc est ensuite amplifié à l’aide d’amorces miR-Amp universelles et du mélange maître miR-Amp afin d’augmenter de manière uniforme la quantité d’ADNc de chaque cible, tout en maintenant les niveaux d’expression différentiels relatifs. Contrairement à la pré-amplification classique, les amorces miR-Amp universelles reconnaissent les séquences universelles ajoutées à tous les micro-ARN matures aux extrémités 5’ et 3’, garantissant l’absence de tout biais d’amplification.
  • Sensibilité : haute sensibilité qui permet l’évaluation quantitative de cibles de micro-ARN à faible expression, spécialement dans les liquides biologiques tels que le plasma, le sérum et les tissus
  • Flexibilité : la chimie RT universelle produit des modèles d’ADNc universels pour tous les micro-ARN présents dans l’échantillon, offrant une flexibilité à la conception de l’étude
  • Économies d’échantillons : requiert uniquement 2 μl d’entrée d’échantillon de plasma / sérum et génère suffisamment d’ADNc pour 600 réactions de qPCR (20 μl) ou 1200 réactions de qPCR (10 μl)
  • Spécificité : étape de ligature 5’ qui permet une discrimination des paires de base simples sur toute la séquence du micro-ARN, y compris les disparités à l’extrémité 5’ difficiles à détecter
  • Chimie TaqMan de référence : Ce kit est conçu pour une utilisation avec les dosages TaqMan™ Advanced miRNA pour PCR quantitative, qui s’appuient sur la ligne de conception et le système de validation des dosages bio-informatiques leaders sur le marché de Thermo Fisher Scientific pour contribuer à garantir une haute efficacité et une réactivité croisée minimale, même pour les familles de micro-ARN étroitement liées.
Informations sur la commande
Remarque : le kit de synthèse d’ADNc TaqMan Advanced miRNA n’est pas compatible avec les dosages de micro-ARN TaqMan de première génération pour la PCR quantitative. Pour la transcription inverse des cibles de micro-ARN à l’aide d’amorces RT spécifiques aux micro-ARN. Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 10X PolyA Buffer
• ATP, 10mM
• Poly A Enzyme, 5 U/μL
• 5X Ligase Buffer
• RNA Ligase, 10 U/μL
• 50% PEG 8000
• 25X Ligation Adaptor
• 10X RT Enzyme Mix
• 20X Universal RT Primer
• dNTP Mix, 100mM
• 20X miR-Amp Primer Mix
• 5X RT Buffer
• 2X miR-Amp Master Mix
Store all at -5 to -30°C, except 2X miR-Amp Master Mix which is stored at 2–8°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Température de réaction optimale 42°C
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Kit de synthèse d’ADNc
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript™ III
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Nbre de réactions 50 cDNA synthesis reactions / 600 qPCR reactions
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon ARN
Volume 10 μl