Learn More
Applied Biosystems™ Cartes A et B de micro-ARN humain avancé TaqMan™
Code produit 16685094 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
754 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16685094 754 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16685094 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A31805
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Offre la commodité des dosages prémarqués de micro-ARN avancé TaqMan dans un format de carte microfluidique à 384 puits.
  • Les cartes A et B de micro-ARN humain avancé Applied Biosystems TaqMan offrent la commodité des dosages de micro-ARN avancé TaqMan prémarqués dans un format de carte microfluidique à 384 puits. Ce produit contient deux cartes, permettant une quantification précise de 754 micro-ARN uniques en seulement cinq heures.
  • Quatre contrôles endogènes de dosage de micro-ARN avancé TaqMan sont inclus dans chaque carte pour faciliter la normalisation des données. Des détails sur les dosages inclus sont disponibles dans le fichier Liste des cibles. Les dosages peuvent détecter et quantifier la forme mature du micro-ARN à partir de 1 à 10 ng d’ARN total provenant des tissus.
  • Requis pour la préparation du modèle d’ADNc utilisé avec les dosages de micro-ARN avancé TaqMan.
  • Le kit permet d’analyser : Plusieurs micro-ARN d’un seul échantillon amplifié, échantillon dont la quantité est limitée, y compris le sérum, le plasma ou d’autres liquides biologiques
  • Transcription inverse universelle (RT) : une étape de RT pour tous les dosages de micro-ARN avancé TaqMan
  • Sensible : détecte jusqu’à 60 copies de micro-ARN d’entrée
  • Spécifique : détecte uniquement les micro-ARN matures et distingue les micro-ARN hautement homologues
  • Petite entrée d’échantillon : détecte et quantifie les micro-ARN matures à partir de seulement 1 à 10 ng d’ARN total ou de 2 μl de plasma ou de sérum
  • Polyvalent : compatible avec les tissus et liquides biologiques, y compris le sérum et le plasma
  • Les cartes de micro-ARN avancé TaqMan offrent tous les avantages des dosages de micro-ARN avancé TaqMan dans une carte microfluidique préconfigurée pratique, minimisant ainsi la variabilité expérimentale et l’effort requis pour exécuter 384 dosages de micro-ARN avancé TaqMan en parallèle. Grâce au kit de synthèse d’ADNc de micro-ARN avancé TaqMan, les cartes de micro-ARN avancé TaqMan permettent un profil d’expression complet compatible avec miRBase v.21, offrant ainsi la solution idéale de profilage de micro-ARN.
  • Les cartes de micro-ARN avancé TaqMan sont compatibles avec les instruments de qPCR Applied Biosystems suivants : Viia7, QuantStudio 7 Flex et QuantStudio 12k Flex.
  • Les cartes de micro-ARN avancé TaqMan requièrent l’utilisation du kit de synthèse d’ADNc avancé TaqMan, qui utilise une chimie de RT universelle pour préparer le modèle d’ADNc à utiliser avec les dosages de micro-ARN avancé TaqMan pour la détection et la quantification des micro-ARN humains matures dans les échantillons biologiques.
  • Ces plaques ne sont pas compatibles avec le kit de synthèse d’ADNc de micro-ARN TaqMan de première génération, qui utilise une chimie de transcription inverse spécifique au micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Deux matrices à 384 puits
Les cartes de micro-ARN TaqMan sont expédiées à température ambiante. À l’arrivée, conserver à une température entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Carte microfluidique à 384 puits
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Marqueur ou colorant 2 couleurs
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Cartes A et B de micro-ARN humain avancé
Quantité 754 réactions
Catégorie de recherche miARN
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Volume 2 μl