Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Endogenous Controls Card
Code produit 16669382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
384 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16669382 384 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16669382 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A34716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    269.10€ / 1 pièces
    Économisez 144.90€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La carte de contrôles endogènes humains micro-ARN Applied Biosystems TaqMan Advanced offre la commodité des dosages micro-ARN avancés TaqMan pré-marqués dans un format de carte microfluidique de 384 puits.
Ce produit contient une carte qui peut être utilisée pour évaluer 30 micro-ARN de contrôle endogène potentiels en trois exemplaires pour un maximum de quatre échantillons. Deux contrôles exogènes (non humains) sont inclus pour la normalisation de l’entrée de l’échantillon.
Caractéristiques de la carte de contrôles endogènes humains micro-ARN avancé TaqMan :
• Reproductibilité—Les dosages pré-marqués permettent de réduire les erreurs de pipetage et de minimiser la variabilité expérimentale
• Économie d’échantillons—ne nécessite que 2 μl de plasma / sérum purifié ou 1–10 ng d’ARN total par échantillon
• Mise à jour du contenu—contenu du dosage mis à jour pour mirBase v.22
• Facile à utiliser—il suffit d’ajouter un mélange de miR-Amp et master mix et d’exécuter le qPCR ; aucun pipetage supplémentaire requis
• Chimie qPCR TaqMan standard Gold—Les dosages miRNA avancés TaqMan se fondent sur la ligne de conception du dosage bioinformatique de Thermo Fisher Scientific pour garantir la spécificité élevée et la réactivité croisée minimale, même pour des variantes de gènes avec homologie à séquence élevée
Détails du produit :
Nombre de cartes : 1
Nombre de miARN uniques (sans contrôle exogène) : 30
Contrôles exogènes : cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Compatible avec les instruments qPCR Applied Biosystems suivants : Viia7, QuantStudio 7 Flex et QuantStudio 12k Flex
Master mix recommandé : TaqMan Fast Advanced Master Mix
Notes
• Les cartes miARN avancées TaqMan requièrent l’utilisation du kit de synthèse avancée d’ADNc TaqMan Advanced, qui utilise une chimie de transcription inverse universelle (RT) pour préparer le modèle d’ADNc à utiliser avec les dosages de micro-ARN TaqMan Advanced pour la détection et la quantification des ARNs humains matures dans les échantillons biologiques.
• Ces plaques ne sont pas compatibles avec le kit de synthèse d'ADNc de première génération micro-ARN TaqMan, qui utilise une chimie de transcription inverse spécifique au micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Une matrice de 384 puits
La carte micro-ARN TaqMan est expédiée à température ambiante. À l’arrivée, stocker entre 2°C et 8°C et les conserver à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Détection amorce-sonde
Format Carte microfluidique à 384 puits
Type de contrôle Contrôle endogène
RNAi Type miARN
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Marqueur ou colorant 2 couleurs
Nbre de réactions 384 reactions
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Carte de contrôles endogènes
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Quantité 384 réactions
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche