Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 48
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les plaques TaqMan™ personnalisées sont des formats 96 puits économiques et pratiques pour les dosages d’expression génétique TaqMan™.Choisissez parmi plus de 50 000 dosages inventoriés chez l’humain, la souris, le rat, le chien et le macaque rhésus, et parmi cinq formats de plaques - dosages simples ou dosages en double ou en triple.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque rapide TaqMan™ Array |
| Format | Plaque à 96 puits, format 48 |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Nbre d’échantillons | 2 |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 de chaque |
| Vitesse de réaction | Rapide |