Description
La carte de réseau TaqMan™ Array personnalisée est une carte microfluidique à 384 puits conçue pour réaliser 384 réactions simultanées par PCR en temps réel sans utiliser de robots manipulateurs de liquides ou de pipeteurs multicanaux. Sélectionnez les dosages cibles parmi des milliers de dosages d’expression génétique TaqMan™ répertoriés.
Spécification
Spécification
| Type | Expression génique personnalisée TaqMan™ Cartes de tableau |
| Format | Format 12 |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Quantité | 1 de chaque |