Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™, format 64
Code produit 15511044 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15511044 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15511044 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4346800
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Matrice TaqMan™, format 64
La carte de réseau TaqMan™ Array personnalisée est une carte microfluidique à 384 puits conçue pour réaliser 384 réactions simultanées par PCR en temps réel sans utiliser de robots manipulateurs de liquides ou de pipeteurs multicanaux. Sélectionnez les dosages cibles parmi des milliers de dosages d’expression génétique TaqMan™ répertoriés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Expression génique personnalisée TaqMan™ Cartes de tableau
Format Format 64
Contenu et stockage Température ambiante
Nbre d’échantillons 2
Quantité 1 de chaque