Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™ pour analyse des gènes transport ABC chez l’homme
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le dosage de transporteur ABC humain Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes de transporteur ABC humain importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 64 dosages d’expression génétique TaqMan™ (50 cibles & 14 contrôles) chargés en singletons dans 384 puits et compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT. Ce produit est emballé dans 1 boîte contenant 4 cartes.
Le dosage de transporteur ABC humain Applied Biosystems™ TaqMan™ contient des dosages pour 50 gènes humains en plus des 14 contrôles endogènes dans un dosage de 384 puits. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Le dosage de transporteur ABC humain Applied Biosystems™ TaqMan™ contient des dosages pour 50 gènes humains en plus des 14 contrôles endogènes dans un dosage de 384 puits. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Spécification
Spécification
| Type | TaqMan™ Panneau de transport ABC humain |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Recherche clinique et translationnelle, pharmacie et biopharmacie, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation des cibles et des dérivations |
| Comprend | Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl. |
| Quantité | 4 cartes |