Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Androgens, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages dans la plaque à 96 puits d’androgènes humains TaqMan™ Array cible les gènes codant pour les enzymes impliquées dans la synthèse d’androgènes, les régulateurs de la production d’androgènes, ainsi que les récepteurs et les protéines de transduction de signal qui médient leurs effets, et les cibles de la signalisation d’androgènes. Le panneau comprend également les gènes SRY du chromosome Y, qui jouent un rôle dans le développement du phénotype mâle, ainsi que la différenciation de la gonade bipotentielle en testicules. Plusieurs gènes associés aux voies des œstrogènes sont inclus dans le panel, car les androgènes sont les précurseurs des œstrogènes et jouent de nombreux rôles fonctionnellement liés.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |