Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™ pour analyse de l’angiogenèse chez l’homme
Code produit 11680109 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11680109 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11680109 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4378710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00€
    1391.00€ / 1 pièces
    Économisez 749.00€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Matrice TaqMan™ pour analyse de l’angiogenèse chez l’homme
Le dosage d’angiogenèse humaine Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes d’angiogenèse importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 96 dosages d’expression génétique TaqMan™ mis en réseau dans 384 puits et est compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT mis à niveau et vendu en boîtes de 4.
Ce dosages de signature génétique TaqMan™ contient 94 dosages et deux contrôles pour étudier l’angiogenèse et la lymphangiogenèse chez les humains. Il comprend des facteurs de croissance connus de l’angiogenèse tels que le VEGF et des inhibiteurs connus dérivés de la matrice tels que l’endostatine. En outre, le panneau contient des marqueurs et des cibles pour l’angiogenèse et la lymphangiogenèse. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau d'angiogenèse humaine Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche sur l’oncologie et les maladies génétiques, pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), identification et validation des cibles et des dérivations
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes