Learn More
Applied Biosystems™ Dosage TaqMan™ panel d’apoptose humaine
Code produit 11690099 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11690099 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11690099 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4378701
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Dosage TaqMan™ panel d’apoptose humaine
Le dosage d’apoptose humain Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des cibles connues pour avoir des implications dans la mort cellulaire programmée. L’étude de l’apoptose est importante dans la recherche sur le cancer, le VIH et d’autres maladies. Ce produit est conçu avec 96 dosages d’expression génétique TaqMan™ (93 cibles & 3 contrôles) chargés en singletons dans les 384 puits des dosages’ et compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT. Ce produit est emballé dans 1 boîte contenant 4 cartes.
Le dosage d’apoptose humain TaqMan™ contient des dosages pour 93 gènes humains en plus des 3 contrôles endogènes (18S, Actb, GAPDH). Les 93 gènes sont classés dans plusieurs classes ou voies cibles. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau d'apoptose humaine Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Viabilité, prolifération et fonction cellulaires, recherche sur l’oncologie et les maladies génétiques, pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation de cibles et de nouvelles molécules
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes