Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Apoptosis via Death Receptors, Fast 96-well
Matrice TaqMan™ pour apoptose humaine via les récepteurs de mort cellulaire, 96 puits
Marque: Applied Biosystems™ 4418750
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits TaqMan™ de dosage de l’apoptose humaine par le biais des récepteurs Death contient 44 dosages aux gènes associés à l’apoptose médiée par le récepteur Death et 4 des dosages sur les gènes de contrôle endogènes candidats. Tous les dosages sont plaqués en double.Spécification
Plaque Array | |
Humaine | |
Séché | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Apoptose, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, oncologie |
Plaque à 96 matrices | |
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul | |
FAM | |
Rapide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.