Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Apoptosis
Code produit 10586745 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 standard plate
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10586745 1 standard plate 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10586745 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414072
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La plaque à 96 puits TaqMan™ Array de dosage de l’apoptose humaine contient 92 dosages des gènes associés à l’apoptose et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats.
Le panneau d’essais de cette plaque cible les gènes des deux voies de signalisation qui initient l’apoptose des mammifères, la voie régulée par le récepteur de la mort et la voie de la famille des BCL-2.Des gènes tels que la caspase qui sont impliqués dans les mécanismes finaux des deux voies de la mort cellulaire sont également présents dans le panneau.Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique.Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
Les plaques TaqMan Array contiennent les mêmes dosages d’expression génétique TaqMan de haute qualité disponibles depuis des années sous un format sec et pratique à 96 puits.Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan fournis sous format traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan. Chaque boîte de plaques TaqMan Array est livrée avec un CD contenant la carte de configuration des plaques, ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan.Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour favoriser un marquage correct des données et l’accès aux numéros d’identification du dosage en vue d’une simple réorganisation.
  • Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
  • Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Les plaques TaqMan Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan
  • Pour les études utilisant des cellules en culture, les plaques TaqMan Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™
  • Les plaques TaqMan Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques de 96 puits
  • Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000 HT, 7300, 7500 et 7900, et HT à l’aide de blocs de 96 puits standard, de conditions de cycle PCR standard et de réactions de 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Format plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Étalon
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’).
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 standard plate
Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, apoptose, oncologie, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, immunologie, transduction de signaux
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Expression génétique, Oncologie, Recherche sur les maladies génétiques
Nbre de réactions 1 réaction de 20 μl