Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Chemokines
Code produit 10722127 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 standard plate
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722127 1 standard plate 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722127 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414084
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes dosages d’expression génétique TaqMan™ de haute qualité qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
The panel of assays in this plate targets genes from each of the four classes of chemokines: CC Chemokines, CXC Chemokines, C Chemokines, CX3C Chemokines. Other chemokine related genes, including chemokine ligands and receptors, are also included in this panel. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate Applied Biosystems™ TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a convenient, dried, 96-well format. Extensive tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the traditional format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Each pack of TaqMan™ Array Plates is shipped with a CD containing the plate configuration map along with the details of each TaqMan™ Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of experimental data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 20μL reaction.
  • Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
  • Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Les plaques TaqMan Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan
  • Pour les études utilisant des cellules en culture, les plaques TaqMan Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™
  • Les plaques TaqMan Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques de 96 puits
  • Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR rapide en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT à l’aide de blocs standard à 96 puits, dans des conditions de cyclage PCR standard et avec des volumes de réaction de 20 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Format plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Étalon
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’).
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 standard plate
Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, apoptose, neurobiologie, transduction de signaux, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, développement, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, immunologie, oncologie
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 1 réaction de 20 μl