Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Cyclins & Cell Cycle Regulation, Fast 96-well
Code produit 10448634 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448634 1 plaque à 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448634 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 pièces
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Dosage TaqMan Array™ Régulation humaine du cycle cellulaire de cyclines humaines&, puits 96 rapide
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits pour la régulation du cycle cellulaire et des cyclines humaines TaqMan™ Array contient 44 dosages sur les gènes associés à la régulation des cyclines et du cycle cellulaire et 4 dosages sur les gènes de contrôle endogènes candidats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Rapide
Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, neurobiologie, oncologie, développement, immunologie, transduction des signaux