Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan Array, dégâts causés l’ADN humain par 14-3-3 sigma, 96 puits Fast
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits de signalisation Sigma 14-3-3 induite par des dommages à l’ADN humain de TaqMan™ Array contient 28 dosages de gènes de signalement associés à 14-3-3 Sigma induite par des dommages à l’ADN humain et 4 dosages associés aux gènes de contrôle endogènes candidats. Tous les dosages sont mis en plaques en trois exemplaires.
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Catégorie de recherche | Apoptose, réplication de l’ADN & réparation, oncologie, transduction de signal |