Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control Panel
Code produit 11630099 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11630099 2 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11630099 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4367563
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panel TaqMan™ de contrôle endogène humain
Le dosage de contrôle endogène Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro-flluidique à 384 puits contenant 16 humain TaqMan™ Tests d’expression génétique couramment utilisés comme témoins endogènes pour les gènes domestiques couramment utilisés et les gènes qui présentent une expression différentielle minimale entre différents tissus.
Le dosage de contrôle endogène TaqMan™ est préformaté et répertorié, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Puce de contrôle endogène humain
Format Carte microfluidique à 384 puits
Espèces Humaine
Contenu et stockage La puce de contrôle endogène humain TaqMan™ est vendue dans une boîte de 2 cartes et inclue un CD avec des informations sur les dosages et un fichier d’entrée de logiciel d’instrument. Les cartes doivent être stockées à 4°C.
Forme Séché
Comprend Ensemble(s) de contrôle amorces-sonde
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 2 cartes
Vitesse de réaction Étalon
Gène cible Panel de gènes de ménage et de contrôle