Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Erythropoietin Pathway
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
- Même qualité de dosage TaqMan™
- Le nouveau format des plaques TaqMan™ Array contient des dosages d’expression génétique TaqMan™ de qualité optimale (ensembles d’amorces pour PCR et de sondes TaqMan™), disponibles dans le commerce depuis des années sous format sec et pratique de 96 puits.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Méthode de purification | Étalon |
| Afficher plus |