Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Heat Shock Proteins, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- Le panel de dosages dans la plaque à 96 puits de protéines de choc thermique humaines TaqMan™ Array cible les gènes de trois des familles de protéines de choc thermique les plus étudiées :
- 1) HSP 90
- 2) HSP70
- 3) HSP60
- La famille de protéines de choc thermique HSP40 (DNAJ) ainsi que les petites protéines de choc thermique des familles HSP27, HSP10 et HSP110 sont également incluses dans le panel
- D’autres gènes appartenant au panel comprennent des facteurs de choc thermique qui régulent la transcription des protéines de choc thermique
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |