Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Hypoxia, Fast 96-well
Code produit 10536945 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10536945 1 plaque à 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10536945 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418735
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
TaqMan™ Array, hypoxie humaine, 96 puits Fast
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages dans la plaque à 96 puits d’hypoxie humaine TaqMan™ Array cible les gènes de la famille HIF (facteur inductible par hypoxie). Le panel comporte les gènes VHL, Cul2 et RBX1 (Ring-Box 1) qui se complexent avec des gènes supplémentaires pour un rôle dans l’ubiquitylation de HIF1A. D’autres gènes liés à la réponse à l’hypoxie entrent dans les classes cibles suivantes : Facteurs de transcription, réponse immunitaire et réponse à l’effort, transduction de signal, apoptose, oxydoréducates, protéases et métabolisme des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Rapide
Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, apoptose, neurobiologie, transduction de signaux, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, développement, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, immunologie, oncologie