Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Immune Panel
Code produit 11670099 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11670099 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11670099 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4370573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1748.00€
    1136.20€ / 1 pièces
    Économisez 611.80€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matrice TaqMan™ pour analyse de la réponse immunitaire chez l’homme
Le dosage de réponse immunitaire humain TaqMan™ d’Applied Biosystems™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des cibles connues pour avoir des implications dans la réponse immunitaire. Ce produit est conçu avec 96 dosages d’expression génétique TaqMan™ chargés en singletons danss 384 wells and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Les cibles comprennent les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance, les régulateurs immunitaires, les marqueurs d’apoptose, les marqueurs d’ischémie, les marqueurs spécifiques aux tissus, et d’autres, y compris les marqueurs endogènes classiques. Ce produit est vendu par boîte de 4 cartes.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Panel immunitaire humain de dosage Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 µl. Les cartes doivent être stockées à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 2 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 4 cartes
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Cycle & prolifération cellulaire, apoptose, neurobiologie, transduction du signal, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, matrice extracellulaire & adhésion cellulaire, reproduction, toxicologie & métabolisme des médicaments, immunologie, oncologie
Gène cible Cytokines, chimiokines, facteurs de croissance et autres gènes de réponse immunitaire