Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Ligand Gated Ion Channels
Code produit 10689075 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10689075 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10689075 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plaque à 96 puits contient 92 dosages pour les gènes de canaux d’ions régulés par des ligands et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats
  • Le panel de dosages dans cette plaque cible les gènes dans les 3 superfamilles des canaux activés par un ligand :
    • Récepteurs de la boucle Cys (famille des récepteurs GABAA, famille des récepteurs de la glycine, récepteurs de la protéine 5-HT/sérotonine et famille des récepteurs de l'acétylcholine nicotinique)
    • Récepteurs du glutamate ionotropique (AMPA, Kainate, NMDA)
    • Les canaux synchronisés par l’ATP (récepteurs P2X)
  • Les gènes codant les membres de la famille des canaux ioniques sont également présents dans le panel
    • Canal de chlorure
    • Canaux cationiques TRP (potentiel des récepteurs transitoires)
    • Canal de calcium
    • Canal de sodium
  • En outre, un gène provenant du canal contrôlé par les nucléotides cycliques et du canal ionique activé par le potassium sont également présents
  • Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
  • Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
  • Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
  • Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Même qualité de dosage TaqMan™, nouveau format
  • Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes™ dosages de l’expression génétique TaqMan de haute qualité (amorces PCR et ensembles de sondes TaqMan™) qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
  • Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan™. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 plaque standard
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Neurobiologie