Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human MAPK Pathways, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosage dans la plaque à 96 puits des voies kinase MAP humaine TaqMan™ Array cible les gènes des quatre principaux groupes de MAPK de mammifères : 1) ERK (kinases régulées par signal extracellulaire) ; 2) p38 MAPK ; 3) JNK (c-Jun NH2 -terminal Kinases) ; et 4) ERK5 (ou BMK cascades). Les gènes des groupes MAP2K (MAPKK), MAP3K (MAPKK) et MAPKK (protéine kinase à double spécificité) sont également présents sur le panel. D’autres groupes de kinases dans ce panel incluent : la kinase dépendant de la cycline (CDK), la sérine-thréonine kinase interagissant avec les MAP kinases (MNK), les kinases activées par p21 (PAK) et les kinases S6 ribosomiques (RSK). Plusieurs cibles MAPK, y compris les gènes associés à la transduction des signaux, à la régulation de la transcription, à la régulation du cycle cellulaire et au cancer, sont également incluses.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |