Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
Code produit 12007799 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 paquets
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12007799 8 paquets 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12007799 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444913
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Jeu de cartes A+B pour microARN humain v3,0 TaqMan Array
Le jeu de cartes de micro-ARN humain TaqMan™ Array v3,0 est un jeu de deux cartes contenant un tota de l384 dosages de micro-ARN TaqMan™ par carte. L’ensemble permet une quantification précise des 754 micro-ARN humains en seulement 5 heures. Chaque dosage comprend trois contrôles endogènes TaqMan MicroRNA Assay pour faciliter la normalisation des données et un dosage TaqMan™ MicroRNA Assay non lié à l’humain en tant que contrôle négatif. Des détails sur les dosages inclus sont disponibles dans le fichier Liste des cibles. L’achat des amorces Megaplex™ RT, ensemble de groupes humains v3,0 est nécessaire pour exécuter cet ensemble de dosages. Une étape de préamplification supplémentaire est activée par les amorces de préamplis Megaplex™, ensemble de groupes humains v3,0 pour les situations où la sensibilité est de la plus haute importance etou l’échantillon est limité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble de cartes de micro-ARN A+B humain Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Espèces Humaine
Contenu et stockage 4°C
Forme Séché
À utiliser avec (équipement) Système à 384 puits AB 7900 HT
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits Megaplex
Quantité 8 paquets
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Régulation génétique, épigénétique