Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A Cards v2.0
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
La carte A de micro-ARN humain TaqMan™ Array v2,0 contient 384 dosages de micro-ARN TaqMan™ permettant une quantification précise des 377 micro-ARN humains en seulement 5 heures. Trois contrôles endogènes de dosage de MicroARN TaqMan sont inclus pour faciliter la normalisation des données et un dosage de microARN TaqMan™ non lié à l’humain est inclus comme en tant que contrôle négatif. Des détails sur les dosages inclus sont disponibles dans le fichier Liste des cibles. L’achat des amorces Megaplex™ RT, groupe humain A v2,1 est nécessaire pour exécuter cette analyse. Une étape de préamplification supplémentaire est activée par les amorces PreAmp Megaplex™, groupe humain A v2,1 pour les situations où la sensibilité est de la plus haute importance et⁄ou l’échantillon est limité.
Spécification
Spécification
| Type | Carte A de micro-ARN humain Array |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Séché |
| À utiliser avec (équipement) | Système à 384 puits AB 7900 HT |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | Megaplex, TaqMan |
| Quantité | 4 paquets |
| Afficher plus |