Learn More
Applied Biosystems™ Cartes B de microARN humain TaqMan™ Array v3,0
Code produit 12097789 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 paquets
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12097789 4 paquets 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12097789 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00€
    1381.25€ / 4 pièces
    Économisez 743.75€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartes B de microARN humain TaqMan™ Array v3,0
La carte B de micro-ARN humain TaqMan™ Array v3,0 contient 384 dosages de micro-ARN TaqMan™ permettant une quantification précise des 377 micro-ARN humains en seulement 5 heures. Trois contrôles endogènes de dosage de MicroARN TaqMan sont inclus pour faciliter la normalisation des données et un dosage de microARN TaqMan™ non lié à l’humain est inclus comme en tant que contrôle négatif. Des détails sur les dosages inclus sont disponibles dans le fichier Liste des cibles. L’achat des amorces Megaplex™ RT, groupe humain B v3,0 est nécessaire pour exécuter cette analyse. Une étape de préamplification supplémentaire est activée par les amorces de préamplis Megaplex™, groupe humain B v3,0 pour les situations où la sensibilité est de la plus haute importance etou l’échantillon est limité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Cartes de microARN B humaines Array v3.0
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), analyse de micro-ARN et d’ARN non codant
Quantité 4 paquets