Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan Array, mécanismes moléculaires du cancer chez l’homme, 96 puits Fast
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La Plaque 96 puits des mécanismes moléculaires humains du cancer TaqMan™ Array contient 92 dosages sur les gènes associés aux mécanismes moléculaires du cancer et 4 dosages sur les gènes candidats pour le contrôle endogène.
Spécification
Spécification
| Type | TaqMan™ Mécanismes moléculaires humains du cancer |
| Format | Plaque à 96 éléments |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Oncologie et recherche sur les maladies génétiques, pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation des cibles et des nouvelles molécules |
| Comprend | Chaque plaque de puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 μl. |
| Quantité | 1 de chaque |