Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Fast 96-well
Code produit 10127734 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10127734 1 plaque à 96 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10127734 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418739
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Doage TaqMan™, neurotransmetteur humain, puits 96 rapide
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosage dans la plaque à 96 puits de neurotransmetteurs humains TaqMan™ Array cible les gènes associés à plusieurs groupes communs de neurotransmetteurs et de récepteurs de neurotransmetteurs : 1) Acétylcholines (CHRM et CHRN) ; 2) Récepteurs de la dopamine ; 3) Récepteurs GABA ; 4) Récepteurs de la glycine ; 5) Récepteurs de glutamate et 6) Récepteurs 5-HT (sérotonine). Les gènes impliqués dans la synthèse, le transport et la dégradation des neurotransmetteurs sont représentés dans le panel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Rapide
Catégorie de recherche Voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, neurobiologie