Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human NFKB Pathway
Code produit 10792697 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 standard plate
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10792697 1 standard plate 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792697 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414095
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Facile à utiliser - Étant donné que l’amorce / la sonde est fournie à l’état sec, ajoutez simplement le master Mix et l’échantillon.
Le transfert manuel des réactifs dans les plaques lors des configurations expérimentales courantes peut être chronophage et fastidieux. La préparation quotidienne de ces plaques peut avoir un impact négatif sur la productivité globale. Afin de réduire le stress et le taux d’erreur, les plaques TaqMan™ Array sont conçues pour diminuer les étapes de pipetage redondantes et minimiser les erreurs de chargement, ce qui fait d’elles une solution idéale pour une configuration expérimentale rapide et facile. Les plaques TaqMan™ Array contiennent des dosages pour l’expression génétique TaqMan™ de haute qualité (ensembles de sondes TaqMan™ et d’amorces pour PCR) dans un format de plaque pratique, séchée et à 96 ou 384 puits. Des tests approfondis n’ont indiqué aucune différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis en solution dans des tubes simples et les dosages fournis séché dans une plaque TaqMan™ Array
  • Collections complètes - choisissez parmi plus de 130 dosages et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 millions de dosages inventoriés sur 24 espèces
  • Abordable - commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées
  • Pratique - sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez
  • Résultats rapides - le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Format plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Étalon
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’).
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 standard plate
Catégorie de recherche Cycle et prolifération cellulaires, apoptose, neurobiologie, pathway(s) lié(es) aux biomarqueurs, oncologie, développement, immunologie, transduction de signal
Espèces Humaine
Nbre de réactions 1 réaction de 20 μl