Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human nNOS Signaling in Skeletal Muscle
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
- Même qualité de dosage TaqMan™, nouveau format
- Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes™ dosages de l’expression génétique TaqMan de haute qualité (amorces PCR et ensembles de sondes TaqMan™) qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
- Les essais approfondis n’ont trouvé aucune différence de performance entre les dosages TaqMan™ en format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de support TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Méthode de purification | Étalon |
| Afficher plus |