Learn More
Applied Biosystems™ Dosage TaqMan™ Panel de récepteurs nucléaires humains
Code produit 11610119 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11610119 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11610119 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4379961
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dosage TaqMan™ Panel de récepteurs nucléaires humains
Le dosage de récepteurs nucléaires humains Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes d’inflammation importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 64 dosages d’expression génétique TaqMan™ mis en réseau dans 384 puits et est compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT mis à niveau et vendu en boîtes de 4.
La famille des récepteurs des hormones nucléaires est hautement conservée chez les vertébrés. Ils possèdent une structure de domaine modulaire composée d’un domaine de liaison à l’ADN et d’un domaine de liaison à la ligand. D’autres domaines incluent un domaine A⁄B modulateur, un domaine D à charnière et un domaine F C-terminal variable dont certains récepteurs d’hormones nucléaires sont exempts. Le dosage de signature du gène du récepteur nucléaire TaqMan™ contient 48 récepteurs (et 16 contrôles) d’hormones nucléaires humaines et a été classé selon l’homologie de séquence en sept sous-familles. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau de récepteurs nucléaires humains Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation des cibles et des nouvelles molécules
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes